Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa compacta Ranger 3000
La Ranger 3000 multiuso cuenta con todas las capacidades para producir resultados precisos con rapidez en una gran variedad de aplicaciones. Con siete modos de aplicación, Ranger 3000 es la báscula ideal para satisfacer muchas necesidades de pesaje industrial. Portátil y equipada con una batería recargable, esta báscula es útil en cualquier lugar y está equipada con funciones y características que elevan el Ranger 3000 por encima de las demás.
Marca: Ohaus™ 30031705
439.88 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ranger 3000 tiene la pantalla más grande de su clase y está equipada con LED de control de peso y pantallas LCD retroiluminadas que la hacen funcional en casi cualquier ambiente de trabajo.
- La báscula más fácil de usar del mercado, fácil configuración para ahorrar tiempo y ser más productivo ’
- Ranger 3000 ofrece resultados precisos en un segundo sin casi tiempo de espera: el ritmo lo imprime usted no la máquina
Especificaciones
RS232 integrado, 2.º RS232 opcional, USB, Ethernet | |
Plomo y ácido recargable | |
FCC, parte 15, clase A; EN61326-1:2006 (Clase B) | |
15 kg | |
0,5 g | |
R31P15 | |
De -10 °C a +40 °C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
327 × 311 × 117 mm | |
225 mm | |
300 mm | |
4,2 kg | |
100/240 V |
210 h de uso ininterrumpido con tiempo de recarga de 12 h | |
Externo | |
Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS | |
LCD con retroiluminación blanca | |
Mecánicas | |
De 1 s | |
Báscula de sobremesa compacta Ranger™ 3000 | |
225 x 300 mm | |
327 mm | |
311 mm | |
117 mm | |
100/240 VCA, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers