Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa compacta Ranger 3000
Código de producto. 13425119 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Modelo:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30-M
R31P6
RC31P30
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
13425119 1,5 kg R31P3 paquete de 3
13485109 1,5 kg R31P1502 1 PCS
13415119 15 kg R31P15 cada uno
13455119 1,5 kg R31P3 1 PCS
13405119 6 kg R31P6 cada uno
13485119 30 kg RC31P30 cada uno
13495109 30 kg R31P30-M cada uno
7 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13425119
missing translation for 'mfr': Ohaus™ 30031703
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La Ranger 3000 multiuso cuenta con todas las capacidades para producir resultados precisos con rapidez en una gran variedad de aplicaciones. Con siete modos de aplicación, Ranger 3000 es la báscula ideal para satisfacer muchas necesidades de pesaje industrial. Portátil y equipada con una batería recargable, esta báscula es útil en cualquier lugar y está equipada con funciones y características que elevan el Ranger 3000 por encima de las demás.
  • Ranger 3000 tiene la pantalla más grande de su clase y está equipada con LED de control de peso y pantallas LCD retroiluminadas que la hacen funcional en casi cualquier ambiente de trabajo.
  • La báscula más fácil de usar del mercado, fácil configuración para ahorrar tiempo y ser más productivo ’
  • Ranger 3000 ofrece resultados precisos en un segundo sin casi tiempo de espera: el ritmo lo imprime usted no la máquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Interfaz de automatización RS232 integrado, 2.º RS232 opcional, USB, Ethernet
Duración de la batería 210 h de uso ininterrumpido con tiempo de recarga de 12 h
Batería, tipo Plomo y ácido recargable
Calibración Externo
Certificaciones/conformidad FCC, parte 15, clase A; EN61326-1:2006 (Clase B)
Estructura Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS
Capacidad 1,5 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación blanca
Legibilidad 0,1 g
Tipo de teclado Mecánicas
Modelo R31P3
Tiempo de estabilización De 1 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Tipo Báscula de sobremesa compacta Ranger™ 3000
Modos de pesaje kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensiones (L x An) 225 x 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 327 × 311 × 117 mm
Longitud (métrico) 327 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 225 mm
Anchura (métrico) 311 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 117 mm
Peso (métrico) 4,2 kg
Requisitos eléctricos 100/240 VCA, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.