Description
- Ranger 3000 tiene la pantalla más grande de su clase y está equipada con LED de control de peso y pantallas LCD retroiluminadas que la hacen funcional en casi cualquier ambiente de trabajo.
- La báscula más fácil de usar del mercado, fácil configuración para ahorrar tiempo y ser más productivo ’
- Ranger 3000 ofrece resultados precisos en un segundo sin casi tiempo de espera: el ritmo lo imprime usted no la máquina
Specifications
Specifications
| Interfaz de automatización | RS232 integrado, 2.º RS232 opcional, USB, Ethernet |
| Duración de la batería | 210 h de uso ininterrumpido con tiempo de recarga de 12 h |
| Batería, tipo | Plomo y ácido recargable |
| Calibración | Externo |
| Certificaciones/conformidad | FCC, parte 15, clase A; EN61326-1:2006 (Clase B) |
| Estructura | Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS |
| Capacidad | 1,5 kg |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación blanca |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Tipo de teclado | Mecánicas |
| Show More |