Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa Ranger™ 7000
Ofrece alta resolución, pantalla grande, muchos modos de aplicación y opciones de conectividad, gran memoria.
Marca: Ohaus™ 30088834
3728.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Funciones avanzadas para pesaje industrial de alto nivel
- El rápido rendimiento y las certificaciones para uso comercial garantizan resultados precisos
- Diseño industrial y modular resistente que permite un uso flexible y de altas prestaciones
- Software SmarText™ de vanguardia
- Conectividad estándar con opciones flexibles
- Plantillas de impresión
Especificaciones
9 horas con batería recargable | |
USB (incluido), RS232 (incluido), 2º RS232 (disponible como accesorio), Ethernet (disponible como accesorio) | |
15 kg | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
R71MHD15-EU | |
467,00 x 377,00 x 128,000 mm | |
467,00 mm | |
14,90 in | |
377 mm | |
128,000 mm | |
467,00 mm |
AutoCal™ - Automático | |
Diseño modular, carcasa moldeada a presión, plataforma extraíble de acero inoxidable, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel | |
Pantalla WQVGA a todo color, LCD TFT gráfica, con brillo controlado por el usuario | |
USB, RS232, cubierta en uso, adaptador de alimentación CA (batería recargable no incluida) | |
Plataforma de acero inoxidable | |
467,00 x 377,00 mm | |
18,40 in | |
311 mm | |
377,00 mm | |
5,00 in | |
18,40 in | |
Fuente de alimentación universal de 100/240 V CA 50/60 Hz, batería de litio recargable (opcional) |