Learn More
Ohaus™ Roger Count 3000 Báscula de recuento compacta
El modelo multiuso Ranger Count 3000 es capaz de producir resultados precisos rápidamente en numerosas aplicaciones. Con funciones de pesaje, recuento de piezas, recuento de cheques y acumulación, la Ranger Count 3000 es la báscula ideal para necesidades de recuento industrial. Portátil y equipada con una batería recargable, esta báscula tiene múltiples aplicaciones en una fábrica.
Marca: Ohaus™ 30031784
477.00 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.45000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Descripción
El modelo multiuso Ranger Count 3000 es capaz de producir resultados precisos rápidamente en numerosas aplicaciones. Con funciones de pesaje, recuento de piezas, recuento de cheques y acumulación, Ranger Count 3000 es la báscula ideal para necesidades de recuento industrial. Portátil y equipada con una batería recargable, se puede utilizar en cualquier sitio y cuenta con funciones y características que elevan al modelo Ranger Count 3000 de su propia clase- Recuento preciso y rendimiento de pesaje con 30 bibliotecas de artículos
- La báscula de recuento más fácil de usar del mercado
- La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable
Especificaciones
RS232 integrado, segunda (2) plataforma opcional, segundo (2) RS232, USB, Ethernet | |
Plomo y ácido recargable | |
FCC, parte 15, clase A; EN61326-1:2006 (Clase B) | |
Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, teclado numérico, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero, asa de transporte | |
LCD de 3 visores con retroiluminación blanca, 6 dígitos, 7 segmentos | |
Mecánicas | |
RC31P6 | |
1:30000 | |
De -10 °C a +40 °C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
327 × 311 × 117 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm | |
100/240 VCA, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
210 horas con batería recargable | |
Externo | |
Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) | |
6 kg | |
0,200000 g | |
0,400000 g | |
0,400000 g | |
De 1 s | |
Báscula de recuento compacta Ranger™ Count 3000 | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in | |
12,20 in | |
4,2 kg | |
100/240 V |