Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modelo:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
- El rendimiento de pesaje y recuento preciso se garantiza con una resolución de recuento interna de 1:1 500 000 y un software de optimización automática que reduce los errores.
- Fácil de utilizar con el software SmarText™, una pantalla de recuento en el centro y teclas específicas de Muestra y Tara.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 210 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado) |
| Estructura | Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable |
| Capacidad | 30,00 kg |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado de 3 visores, LED de control de peso de 3 colores |
| Legibilidad | 10,000000 g |
| Linealidad | 2,000000 g |
| Modelo | RC41M30-M |
| Repetibilidad | 2,000000 g |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Mostrar más |