missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAP2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA523298
336.01 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
RAP2A is a small GTP-binding protein which cycles between a GDP-bound inactive and a GTP-bound active form. In its active form interacts with and regulates several effectors including MAP4K4, MINK1 and TNIK. Part of a signaling complex composed of NEDD4, RAP2A and TNIK which regulates neuronal dendrite extension and arborization during development. More generally, it is part of several signaling cascades and may regulate cytoskeletal rearrangements, cell migration, cell adhesion and cell spreading.
Especificaciones
RAP2A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
RAP2A | |
5830461H18Rik; KREV; K-REV; RAP2; RAP2, member of RAS oncogene family (K-rev); Rap2a; Rap2A GTPase; RAP2A, member of RAS oncogene family; RAS related protein 2a; ras-related protein Rap-2a; RbBP-30; RP11-128N14.2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
100060181, 414291, 476968, 5911, 76108, 769797 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
1.0 mg/mL | |
PBS with 0.05% sodium azide | |
P10114, Q80ZJ1 | |
RAP2A | |
A portion of amino acids 140-183 of human RAP2A | |
100 μg | |
Primary | |
Canine, Chicken, Equine, Human, Marsupial, Mouse, Non-human Primate, X. laevis | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RAP2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido