Learn More
Thermo Scientific™ Líquido de inoculación RapID™ 1 ml
Código de producto. 10302213
Click to view available options
Cantidad:
20 tubos/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 10302213
Marca: Thermo Scientific™ R8325102
Ahorre tiempo al preparar los diluyentes con este líquido de inoculación listo para su uso para los sistemas RapID.
Ahorre tiempo al preparar los diluyentes para el sistema Thermo Scientific™ RapID™ usando el líquido de inoculación Thermo Scientific RapID 1 ml.
Este producto está indicado para su uso con los sistemas RapID NH (R8311001), RapID ANA II (R8311002), RapID STR (R8311003), RapID SS/u (R8311004) y RapID NF PLUS (R8311005).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Líquido de inoculación RapID 1 ml
Para utilizar con (equipo) Sistema RapID NH (R8311001), sistema RapID ANA II (R8311002), sistema RapID STR (R8311003), sistema RapID SS/u (R8311004), sistema RapID NF PLUS (R8311005)
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 20 tubos/paquete