Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ ANA II
Identifique más de 90 anaerobios importantes desde el punto de vista médico en solo cuatro horas usando este rápido sistema de identificación basado en tecnología enzimática.
Marca: Thermo Scientific™ R8311002
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Identifique más de 90 anaerobios importantes desde el punto de vista médico en solo cuatro horas usando el sistema Thermo Scientific™ RapID™ ANA II, un sistema de identificación basado en la tecnología enzimática.
El sistema RapID ANA II es un micrométodo cualitativo que emplea sustratos cromogénicos y convencionales para la identificación de bacterias anaeróbicas importantes desde el punto de vista médico y otras bacterias anaeróbicas aisladas a partir de muestras clínicas humanas.- Inoculación en un solo paso—: un menor tiempo de preparación para una mayor productividad
- Identificación microbiana manual sencilla—: sin aceite, sin pipeteo, sin incubación durante 24 horas
- Cuatro horas de incubación*—: menor tiempo hasta los resultados para obtener una respuesta más rápida
- Procedimiento habitual—: la reducción de materiales supone un ahorro de tiempo y dinero
- Reacciones de colores visible—: la reducción de la subjetividad disminuye la repetición de las pruebas
- Mejora de los informes—: mayor cobertura, actualizaciones avanzadas
Una bandeja de plástico transparente contiene los pocillos impregnados en reactivo, lo que permite la inoculación simultánea en cada cavidad de un volumen predeterminado de inóculo. Una suspensión del microorganismo de prueba en RapID Innoculation Fluid se utiliza como el inóculo que rehidrata e inicia las reacciones de prueba.
Tras la incubación, cada cavidad se examina para determinar la reactividad observando la aparición de un color. En algunos casos, deben añadirse reactivos a las cavidades para proporcionar un cambio de color. El patrón resultante de las puntuaciones positivas y negativas se utiliza como base para la identificación del aislado de la prueba mediante la comparación de los resultados de las pruebas para los patrones de reactividad almacenados en una base o a través del uso de un compendio de códigos generado por ordenador (ERIC).
Requiere:
Rapid Spot Indole, parte N° R8309002, y Rapid Incopulation Fluid, parte N° R8325102
no todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Sí | |
1 caja |
Sistema RapID ANA II | |
Anaerobios | |
20 paneles/kit |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.