Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC Set
Código de producto. 12978244
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tipo de producto:
Acinetobacter baumannii
Candida albicans
Enterobacter aerogenes
Haemophilus influenzae tipo a
Staphylococcus haemolyticus
resistentes a la vancomicina
Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus
Media Broth
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
12978244 5 asas/paquete Acinetobacter baumannii paquete de 5
12915983 5 asas/paquete Staphylococcus haemolyticus cada uno
12995973 5 asas/paquete Media Broth cada uno
12905983 5 asas/paquete Haemophilus influenzae tipo a cada uno
12975973 5 asas/paquete Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus cada uno
12925983 5 asas/paquete resistentes a la vancomicina cada uno
12955983 5 asas/paquete Candida albicans cada uno
12945983 5 asas/paquete Enterobacter aerogenes cada uno
8 options
Código de producto. 12978244
Marca: Thermo Scientific™ R4653054
Obtenga una recuperación más rápida, una viabilidad mejorada y posibilidades de utilización directa de la estriación a la placa con microorganismos de control de calidad fabricados con un exclusivo e inigualable proceso de conservación en gel.
Garantice productos de alto rendimiento, resultados de pruebas clínicas reproducibles y una evaluación microbiológica coherente de los productos farmacéuticos y alimentos con organismos de control de calidad Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Los conjuntos de control de calidad Thermo Scientific™ RapID™ incluyen un conjunto de microorganismos de control de calidad listos para su uso en el formato de Culti-Loops, que son asas bacteriológicas desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables y estabilizados en una matriz de gel única.
Confíe en los microorganismos de control de calidad de Thermo Scientific para obtener unos resultados de calidad en los que se puede confiar, respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y el empaquetado de microorganismos controlados.
Comodidad
  • Reduzca el tiempo y los costes innecesarios en recursos de laboratorio con un asa de inoculación de estriación directa que no requiere rehidratación.
Rendimiento
  • Obtenga una viabilidad y recuperación mejoradas con los microorganismos conservados en nuestro gel especializado.
Valor
  • Consolide el tiempo dedicado a realizar pedidos y los gastos de envío poniéndose en las manos de un único proveedor que ofrece medios de cultivo y microorganismos para control de calidad excelentes.
Seguridad
  • Logre una trazabilidad absoluta gracias a las cepas ATCC™ License Derivative.
Eficiencia
  • Consiga una documentación precisa y cómoda gracias a las etiquetas despegables y transferibles.
Seguridad
  • Reduzca los riesgos de contaminación e infección gracias a una ausencia total de manipulación de microorganismos.
  • Más de 600 microorganismos de control de calidad, incluidos prácticos juegos para los sistemas de identificación más utilizados
  • Certificación ISO, conforme a cGMP (Buenas prácticas de elaboración actuales), registrado en la FDA
  • Miembro del programa ATCC™ Licensed Derivative
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
*El emblema ATCC Licensed Derivative™, la marca ATCC Licensed Derivative™ y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™. Thermo Fisher Scientific tiene licencia para usar estas marcas comerciales y para vender productos derivados de cultivos ATCC™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 13253TM*
Certificaciones/conformidad Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Conjunto de control de calidad RapID™ NF PLUS/4
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Acinetobacter baumannii
Clase de organismo diana Juegos de organismos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Tipo de empaquetado 5 asas/paquete
Cantidad 5 asas/paquete
Especie Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Elizabethkingia meningoseptica, Oligella ureolytica