Learn More
Thermo Scientific™ Sistema RapID™ STAPH PLUS
Identifique 40 estafilococos diferentes y otras bacterias relacionadas en solo cuatro horas usando este rápido sistema de identificación basado en tecnología de enzimas.
Marca:  Thermo Scientific™ R8311009
284.73 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13255619
  • 364.00€ / paquete de 20
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sistema RapID STAPH PLUS
estafilococos)
Detección de inmunoensayo enzimático
Estafilococo
Sí
Kit de prueba de Staphylococcus aureus
20 paneles/kit
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
SDS
Documentos
Documentos
Instructions
Manuals
Product Guides
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6188293 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberR8311009
Número de lote6183574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Catalog NumberR8311009
Número de lote6140505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/10/2024 Catalog NumberR8311009
Número de lote6128502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog NumberR8311009
Número de lote6134258 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog NumberR8311009
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema RapID™ STAPH PLUS > 20 Paneles/Kit