Learn More
Thermo Scientific™ Kit RapidFinder™ Beef ID
El kit RapidFinder™ Beef ID permite la detección sencilla y fiable de ternera en muestras de alimentos y piensos.
Marca: Thermo Scientific™ A24391
700.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Permite la detección sencilla y fiable de ternera en muestras de alimentos y piensos
- El método funciona mediante la detección de ADN bovino o Bos taurus, mediante PCR en tiempo real
- A diferencia de los métodos basados en ELISA, cuando se utilizan con el kit de extracción de OMG (4466336) para la preparación de muestras, el kit RapidFinder™ Beef ID detecta tanto la carne de ternera cruda como la procesada y proporciona una sensibilidad inferior al 0,01 % del ADN bovino
- El control positivo incluido, que comprende el 0,1 % de ADN bovino, puede utilizarse como referencia para establecer el umbral de detección del ensayo
- Ensayo sencillo basado en PCR en tiempo real, sin necesidad de electroforesis
- El ensayo es compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast y 7300
Incluye
- Mezcla maestra de ternera (almacenar a -20 °C)
- Mezcla maestra general (almacenar a 4 °C o -20 °C)
- Control positivo (almacenar a -20 °C)
Especificaciones
Cada uno contiene 1 tubo de: Mezcla maestra de ternera (almacenar a -20 °C) Mezcla maestra general (almacenar a 4 °C o -20 °C) Control positivo (almacenar a -20 °C) |
|
Tubo | |
qPCR | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema StepOne™, sistema StepOnePlus™ | |
Kit de identificación de ternera |
Sonda de cebado | |
Bajo | |
Estándar | |
RapidFinder™ | |
Alimentos y muestras medioambientales |