missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ptprc exon B-dependent form, Rat, FITC, Clone: C363.16A, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against Ptprc exon B-dependent form.
Marca: Abnova MAB5731.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Ptprc exon B-dependent form | |
Monoclonal | |
FITC | |
Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Ptprc | |
Ptprc | |
Cloned mouse Th2 cell lines. | |
RUO | |
19264 | |
Mouse | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
C363.16A | |
Rat monoclonal antibody raised against Ptprc exon B-dependent form. | |
In PBS (0.09% sodium azide) | |
B220/CD45R/Cd45/Ly-5/Lyt-4/T200/loc | |
Rat | |
100 μg | |
Primary | |
An exon B-dependent epitope of CD45 glycoprotein. | |
Store in the dark at 4°C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido