missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-10 de rata
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Rata
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
- El ensayo reconoce la IL10 de rata. Un anticuerpo específico para IL10 de rata se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína IL10 de rata en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para la IL10 de rata para detectar la proteína IL10 de rata capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La interleucina 10 es una citoquina antiinflamatoria esencial que desempeña un papel importante como regulador negativo de las respuestas inmunitarias a los antígenos microbianos. La IL10 es secretada principalmente por macrófagos, pero también por linfocitos T auxiliares 1 (Th1) y Th2, células dendríticas, linfocitos T citotóxicos, linfocitos B, monocitos y mastocitos.
- Regula la expresión de las citoquinas Th1, los antígenos de MHC clase II y las moléculas coestimuladoras en macrófagos. También mejora la supervivencia, proliferación y producción de anticuerpos de las células B.
- La IL10 puede bloquear la actividad de NF-κB y está implicada en la regulación de la vía de señalización JAK-STAT. La actividad de la IL10 está mediada por el receptor IL10 (IL10R), que es miembro de la familia de receptores de citoquinas de clase II.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_012854 |
| Intervalo del ensayo | De 62,5 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,1 pg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Método de detección | ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Especies diana | Rata |
| ID de gen (Entrez) | 25325 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Rat IL-10 ELISA Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido