Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-2 de rata
KE20002 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para IL2 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la IL2 endógena.
Marca: Proteintech™ KE20002-96T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El ensayo reconoce IL2 del ratón. Un anticuerpo específico para IL2 se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína IL2 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para IL2 para detectar la proteína IL2 capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La interleucina-2 (IL2) es una proteína inicialmente identificada como factor de crecimiento de linfocitos T. La IL2 se produce principalmente mediante linfocitos T CD4+CD25 (auxiliares) activados e induce la proliferación de éstos y otras células como los linfocitos T CD8+, las células B y NK.
- Por esta razón, se ha utilizado para tratar deficiencias inmunitarias como el VIH e inducir una respuesta inmunitaria contra los tumores
- Sin embargo, se ha demostrado que la IL2 también actúa como el principal factor de crecimiento de los linfocitos T reguladores CD4+CD25+.
- La interleucina 2 media sus funciones en la célula diana a través del receptor de interleucina 2 (IL2R).
- La IL2R es una proteína funcional multimérica que consta de tres cadenas diferentes: Il2Rα, Il2Rβ y γc.
Especificaciones
NP_446288 | |
8,3 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Rata | |
Rata | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 31,25 a 2000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
116562 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P17108 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 96TEST Human APOL1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine