Learn More
Invitrogen™ Rat TNF-alpha ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Descripción
Rat TNF-alpha quantitates rat TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TNF-alpha.
El TNF alfa es una citoquina proinflamatoria multifuncional que pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF). Esta citoquina es secretada principalmente por macrófagos y se une a sus receptores, TNFRSF1A/TNFR1 y TNFRSF1B/TNFBR. El TNF alfa está implicado en la regulación de las células inmunitarias, la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, el metabolismo lipídico y la coagulación. El TNF alfa existe como un multímero de dos, tres o cinco unidades unidas de forma no covalente, pero muestra una única banda de 17 kDa tras el SDS-PAGE en condiciones no reductoras. Los estudios de knockout en ratones también sugieren la función neuroprotectora del TNF-alfa, y se ha observado que causa necrosis tumoral cuando se inyecta en ratones portadores de tumores. Otras funciones del TNF-alfa son su papel en la respuesta inmunitaria a las infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y ciertos hongos, así como su papel en la necrosis de tumores específicos. El TNF-alfa provoca la citolisis o citostasis de ciertas células transformadas, siendo sinérgico con el interferón-gamma en su citotoxicidad. Esta citoquina se ha implicado en una serie de enfermedades, como las autoinmunes, la resistencia a la insulina y el cáncer.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína APC1; cachectina; dominio C 1; dominio C 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; dominio intracelular 1; Dominio intracelular 2; fragmento N-terminal; NTF; RATTNF; TNF; TNF alfa; superfamilia TNF; TNF a; TNF, derivado de macrófagos; TNF, derivado de monocitos; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Factor de necrosis tumoral; factor de necrosis tumoral (superfamilia TNF, miembro 2); factor de necrosis tumoral alfa; factor de necrosis tumoral alfa (cachetina); factor de necrosis tumoral alfa precursor; factor de necrosis tumoral ligando 1 F; factor de necrosis tumoral ligando miembro de superfamilia 2; factor de necrosis tumoral, forma de membrana; factor de necrosis tumoral, forma soluble; Factor de necrosis tumoral alfa; factor de necrosis tumoral alfa precursor; factor de necrosis tumoral; factor de necrosis tumoral |
| Intervalo del ensayo | De 25 a 20 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 25 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P16599 |
| Símbolo de gen | Tnf |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |