Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TNF-alfa de rata
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Rata
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
- El ensayo reconoce el TNF-α de rata. Un anticuerpo específico para TNF-α se ha revestido previamente en los micropocillos. La proteína TNF-α en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para TNF-α para detectar la proteína TNF-α capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La TNF, también conocida como TNF-alfa, o cachectina, es una citoquina proinflamatoria multifuncional que pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF).
- Se expresa como una proteína unida a la membrana de 26 kDa y luego es escindida por la enzima de conversión TNF-alfa (TACE) para liberar el monómero soluble de 17 kDa, que forma homotrímeros en circulación. Se produce principalmente por macrófagos activados, aunque puede ser producido por muchos otros tipos de células como linfocitos CD4+, células NK, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos y neuronas.
- Puede unirse a sus receptores TNFRSF1A/TNFR1 y TNFRSF1B/TNFBR y, por lo tanto, funcionar a través de ellos. Esta citoquina está implicada en la regulación de un amplio espectro de procesos biológicos, incluyendo proliferación celular, diferenciación, apoptosis, metabolismo lipídico y coagulación.
- El TNF-alfa humano y de rata comparten una identidad de secuencia de aminoácidos del 79 %.
- A diferencia del TNF-alfa humano, la forma de la rata está glicosilada.
- En la deficiencia en la rata de este gen se asocia con defectos en respuesta a la infección bacteriana, con defectos en la formación de redes de células dendríticas foliculares organizadas y centros germinales y con una falta de folículos de células B primarias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_036807 |
| Intervalo del ensayo | De 15,6 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 7,7 pg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Método de detección | ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Especies diana | Rata |
| ID de gen (Entrez) | 24835 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Human ABCD1 ELISA Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine