missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TNF R1 de rata
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
El TNF R1 de rata cuantifica el TNF R1 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el TNF R1 de rata natural y recombinante.
El TNFR1 (receptor del factor de necrosis tumoral 1) pertenece a la superfamilia de factores de necrosis tumoral y es uno de los principales receptores TNF-alfa. El TNFR1 desempeña un papel importante en la mediación, la señalización mediada por citoquinas, la regulación positiva de la vía de acceso de NF-Kb, la regulación positiva de la angiogénesis y la regulación negativa de la expresión génica. El dominio extracelular del TNFR1 también se libera en el sistema circulatorio como TNFR1 soluble (sTNFR1). En los seres humanos, el gen TNFR1 se encuentra en el cromosoma 12. Se ha demostrado que la proteína antiapoptótica BCL2 asociada al atanogeno 4 (BAG4/SODD) y las proteínas adaptadoras TRADD y TRAF2 interactúan con TNFR1 y, por tanto, desempeñan funciones normativas en la transducción de señales mediada por el receptor. Se ha descubierto que las mutaciones de la línea germinal de los dominios extracelulares del TNFR1 están asociadas al síndrome de fiebre periódica autosómica dominante, y se cree que la alteración del aclaramiento del receptor es un mecanismo de la enfermedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD120a; antígeno CD120a; FPF; proteína hipotética; LOC100346106; MGC19588; MS5; factor de activación de n-smaso; p55; receptor de TNF p55; p55-R; p60; P62; p63; sCD120a; CD120a soluble; TNFR1 soluble; STNF RI; sTNFR I; sTNFR1; sTNFRI; TBP1; TBPI; cadena alfa del receptor TNF; miembro de la superfamilia del receptor TNF 1 A; TNF-AlphaR1; TNF-alfa-R1; TNFalpha-R1; TNFAR; TNFR; TNF-R; TNFR I; TNFR1; TNF-R1; TNFR-1; TNFR1-d2; TNFR-2; TNFR55; TNF-R55; TNFR60; TNFRI; TNF-RI; TNF-R-I; TNFR-I; TNFRp55; TNFRSF1A; proteína de unión del factor de necrosis tumoral 1; receptor del factor de necrosis tumoral 1; receptor del factor de necrosis tumoral 1 A isoforma beta; receptor del factor de necrosis tumoral 1-como; receptor del factor de necrosis tumoral miembro de la superfamilia 1 A; receptor del factor de necrosis tumoral miembro de la superfamilia 1 A, forma de membrana; Superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 1 A; receptor del factor de necrosis tumoral tipo 1; receptor del factor de necrosis tumoral tipo I; receptor alfa del factor de necrosis tumoral; proteína de unión del factor de necrosis tumoral 1 |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 600 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P22934 |
| Símbolo de gen | Tnfrsf1a |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido