Learn More
Emma Safety Footwear Ray S3 Shoe
The Ray has everything you would expect from a safety shoe; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions, all day long.
Marca:  Emma Safety Footwear MM72454837
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17502496
  • 129.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Resistente al agua
  • El zapato de seguridad total: extremadamente seguro y cómodo, 100 % sin metal y resistente al agua.
  • El Ray tiene todo lo que esperaría de un zapato de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones, durante todo el día.
  • Este zapato tiene una membrana totalmente impermeable, por lo que no tiene que preocuparse por los pies húmedos.
  • Puede centrarse completamente en hacer el trabajo.
  • Las partes reflectantes del zapato garantizan la visibilidad en la oscuridad, y la suela exterior Gripforce proporciona el máximo agarre.
  • El aspecto de carbono extremadamente resistente en el lateral de la parte superior le da al zapato un aspecto deportivo.
  • Está disponible en 2 anchuras (D y XD).
  • Emma Ray (modelo bajo) y EMMA Ryan (modelo alto).
  • Estos modelos cuentan con todas las propiedades que un zapato de seguridad puede ofrecer:
    • S3
    • Resistente al agua con membrana DryShield.
    • Disponibles en tallas de la 36 a la 48.
    • Con puntera protectora de serie y totalmente sin metales.
    • Diseño deportivo.
    • En 2 anchuras de serie: D y XD.
  • Ventajas sin metales:
    • Pesa menos
    • Rodamiento más suave del pie gracias a la protección antideslizante no tejida (en lugar de una placa de acero)
    • Menos sensible a la conducción en circunstancias muy frías
    • Menos posibilidades de rayar objetos debido a la ausencia de metal
    • Partes en el zapato (por ejemplo, para automoción)
  • Producción sostenible
    • El mundo está cambiando a un ritmo rápido y los procesos industriales también tienen un impacto negativo en el medio ambiente.
    • Descubra cómo EMMA fabrica de forma sostenible, incluidos sus zapatos de seguridad sin metales.
  • Industria
    • Industria química
    • Industria metalúrgica
    • Construcción y tecnología
    • Fabricación
    • Naturaleza y medio ambiente
  • Zapato de seguridad
    • Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Especificaciones
Cordones
Membrana antibacteriana/DryShield Hydro-Tec
37
ISO 20345:2011
Sí
Negro
Cuero
No
Anchura estándar
S3