Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis de RBC, para humanos
For lysis of human red blood cells
62.40€ - 98.20€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15465269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AK |
250mL |
62.40€
250 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15475269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AP |
500mL |
98.20€
500 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).