Learn More
BD Biosciences™ Kit de control de glóbulos rojos y plaquetas (CE/IVD)
Click to view available options
Cantidad:
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Se utiliza para controlar los métodos de enumeración de leucocitos residuales en productos de plaquetas leucorreducidas, lo que incluye el proceso de dilución y tinción, la configuración del método y la enumeración de leucocitos.
- Este producto tiene el marcado CE de la directiva IVD 98/79/EC y está disponible en Europa para su uso en el sistema BD FACSVia™ y el citómetro de flujo BD FACSCalibur™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE según la directiva IVD 98/79/EC |
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales en posición vertical, cerrados herméticamente, de 2 °C a 8 °C cuando no los utilice. Los viales sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad indicada en cada vial y en la hoja de valores del ensayo cuando se almacenan de forma continuada entre 2 °C y 8 °C. Proteger de la congelación, de temperaturas superiores a 30 °C y de tiempo prolongado a temperatura ambiente (18 °C a 30 °C). |
| Para utilizar con (aplicación) | Supervisión de la enumeración |
| Tipo de producto | Control de glóbulos rojos/plaquetas |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Estabilidad | Los viales abiertos permanecen estables durante 30 días o 21 ciclos térmicos (usos), lo que ocurra primero, si se manipulan correctamente. Un ciclo térmico consiste en realizar todos los pasos una vez según las instrucciones de uso. En general, la estabilidad está limitada por el número de veces que el vial se retira del refrigerador, se calienta y se mezcla (lo que se define como uso), por el momento que transcurre desde el primer uso y por la disminución en el volumen con cada uso. |