missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBFOX3 Monoclonal Antibody (OTI2E5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015572
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17582634 30 μL 30 microlitros
17562634 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17582634

Marca: Origene Technologies TA809952S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBFOX3 Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RBFOX3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica AMDHD1
N.º de referencia del gen Q96NU7
Alias de gen D11Bwg0517e; FLJ56884; FLJ58356; fox 1 homolog (C. elegans) 3; fox1 homolog C; Fox-1 homolog C; FOX3; FOX-3; FOX3NeuN; hexaribonucleotide binding protein 3; hexaribonucleotide binding protein 3 (HRNBP3); Hexaribonucleotide-binding protein 3; Hrnbp3; NEUN; NeuN antigen; Neuna60; neuronal nuclear antigen A60; neuronal nuclei; Neuronal nuclei antigen; RBFOX3; RFOX3; RGD1560070; RNA binding fox-1 homolog 3; RNA binding protein; RNA binding protein fox-1 homolog 3; RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3; RNA binding protein, fox-1 homolog 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human AMDHD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 144193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.