Learn More
VELP Scientifica™ Placa calefactora RC2
Placa calefactora de dos posiciones con parte superior de aluminio y regulación de temperatura.
Marca: VELP Scientifica™ F20700430
594.09 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
Descripción
Forma: Redondo; Tamaño: 5,3 pulg. de diám.
- Distribución de calor uniforme con placa calefactora de aleación de aluminio con revestimiento
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Temperatura máxima de 370 °C
- Admite matraces de hasta 15 litros (placa calefactora de Ø 135 mm)
- El panel de control cuenta con protección IP 42 contra derrames de líquidos con ranura dedicada
- Elección de modelo de frecuencia/tensión de la red eléctrica
- Panel de control protegido contra derrames
- Diseñado para la mayor vida útil posible y con 3 años de garantía
Especificaciones
246 mm x 340 mm x 90 mm | |
2 | |
230 V | |
Aluminio pintado con epoxi | |
diámetro de | |
90 mm | |
3,3 kg | |
1200 W | |
50/60 Hz |
15 l | |
Placa caliente | |
Redondo | |
Aleación de aluminio recubierta. | |
Temperatura ambiente de hasta 370 °C | |
246 mm | |
340 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 1200 W | |
RC2 |