Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío RC6 Chemistry-HYBRID
Para aplicaciones de vacío fino
4790.00€
Especificaciones
Caballos de fuerza | 0,5 hp |
---|---|
Modelo | RC6 |
Temperatura de almacenamiento (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
Peso (métrico) | 24,2 kg |
Temperatura máx. (imperial) | 104 °F |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Caudal | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Caudal | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10693562
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20698560 |
UL | 3,5/4,1 CFM | 230 V 50/60 Hz | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Combina la tecnología de bomba de paletas giratorias y de vacío de diafragma para permitir la liofilización y las destilaciones moleculares, con un mantenimiento considerablemente reducido y menos residuos de aceite peligrosos. La bomba de diafragma con diseño químico se utiliza para respaldar a la bomba de paletas giratorias. Esta configuración mantiene el aceite de la bomba en condiciones de vacío, lo que reduce la condensación de los vapores de disolventes en el aceite de la bomba y los cambios de aceite en hasta un 90 % con respecto a los diseños de paletas giratorias convencionales.
- Capacidad aire libre: 4.1cfm
- Vacío máximo: 4 x 10-4 mbar
- La entrada de flujo alto sin restricciones garantiza altos caudales bajo condiciones de vacío
- Incluye filtro de vapor de aceite integrado
Información de órdenes
Dimensiones: 51 de L x 30.5 de An x 23 (20 x 12 x 9 pulg). Peso neto: 24.2 kg (53 lb).
Especificaciones
0,5 hp | |
De -10 °C a +60 °C | |
104 °F | |
12 °C | |
50/60 Hz | |
12 in |
RC6 | |
24,2 kg | |
40 °C | |
3,5/4,1 CFM | |
20 pulg | |
IP40 |