Learn More
IKA™ RCT Basic
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17779657 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 1500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17779657
Marca: IKA™ 0025005927
Edge
El RCT básico es adecuado para tareas de agitación de hasta 20 l (H2O) y alcanza una temperatura de placa calefactora de hasta 310 ™C. Con la opción de conexión para un sensor de temperatura externo (PT 1000.60 incluido en la entrega), la temperatura se puede medir y controlar directamente en el medio de reacción.
  • Superficie de vidrio templado a prueba de rotura para una resistencia química óptima y una fácil limpieza
  • Pantalla más grande de su clase con pantalla LED fácil de leer
  • Símbolos iluminados para mostrar información importante sobre el estado (temperatura nominal y real , estado de calentamiento, sensor de temperatura)
  • Interfaz USB y RS232 para el control o la documentación de los parámetros de prueba a través de un PC
  • Compatible con el software de laboratorio Labworldsoft™
  • Código QR para un acceso rápido a la información del dispositivo, accesorios, descargas y garantía ampliada
  • Interruptor principal de fácil acceso en la parte frontal del dispositivo
  • Seguro, sólido y conforme a las normas
  • El RCT básico contiene las características de seguridad probadas para los agitadores magnéticos IKA. De acuerdo con la norma DIN EN 61010-2-010, cumple todos los requisitos de seguridad para equipos de laboratorio para sustancias calefactoras y, por lo tanto, también es adecuado para el funcionamiento sin supervisión.
  • Probado y certificado por TÜV SÜD de acuerdo con la norma IEC 61010-1 (cTÜVus)
  • Circuito de seguridad de temperatura de placa calefactora ajustable (con herramienta)
  • El modo de confirmación (modo de funcionamiento D) evita el cambio accidental de los puntos de ajuste establecidos. Al reiniciar, es necesario confirmar la temperatura de seguridad.
  • El modo de confirmación (modo de funcionamiento D) evita el cambio accidental de los puntos de ajuste establecidos. Al reiniciar, es necesario confirmar la temperatura de seguridad.
  • Apagado automático de la función de control de temperatura si el sensor de temperatura externo conectado no está sumergido en el medio o está defectuoso. Función seleccionable, tiempo de espera ajustable (error 5).
  • El diseño cerrado (clase de protección IP42) garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones extremas en el laboratorio
  • Funcionamiento fiable incluso con medios fríos. Pantalla de temperatura ampliada hasta -20 °C (con sensor externo).
  • Conexiones electrónicas protegidas en la parte posterior del dispositivo
  • Carcasa de aluminio fundido ignífuga con revestimiento de polvo duradero y de alta calidad
  • Toma DIN 12878 para conectar un termómetro de contacto electrónico, por ejemplo ETS-D5, para control de temperatura de alta presencia. En esta combinación, la configuración experimental se amplía mediante un circuito de seguridad independiente adicional para el medio de reacción.
  • Tecnología probada
  • Placa calefactora de aluminio para una transferencia de calor óptima y homogénea
  • Acoplamiento magnético excelente
  • El inicio suave evita que las barras de agitación magnéticas se rompan durante la fase de inicio
  • Dos modos de control de temperatura optimizados garantizan un calentamiento rápido o un control preciso de la temperatura sin sobrepasarla
  • Botones pulsadores y de giro para un ajuste independiente de los puntos de ajuste y el arranque/parada de la temperatura y la velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Pantalla LED
Tensión 220/230 V
Altura (métrico) 85 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad Documentos para la cualificación LAB, certificado de calibración de fábrica LAB, documentación de DQ/IQ/OQ/PQ LAB, certificados generales LAB (2.2 o 3.1), ejecución de calificaciones (IQ/OQ/PQ) LAB
Garantía y oferta de servicio Garantía de 2 más 1 año
Incluye Barra de agitación magnética IKAFLON™ 30, barra de agitación magnética IKAFLON™ 40, destornillador, sensor de temperatura de acero inoxidable PT 1000.60
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 310 °C
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 2,4 kg