Learn More
IKA™ Placa caliente de agitación magnética digital RCT
El agitador digital RCT tiene una parte superior redonda de aleación de aluminio y puede agitar volúmenes de hasta 20l (H2O) y funciona en un rango de velocidad de 50 hasta 1500 rpm.
1210.00€
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15673687
|
IKA™
0025004601 |
EU |
1210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Motor potente para una alta gama de velocidades.
- Modo de control de temperatura adicional para un calentamiento más rápido.
- Configuración exacta de temperatura y velocidad mediante pantalla digital, incluso cuando está apagado.
- Límite de temperatura de seguridad ajustado visualizado digitalmente.
- Indicador de superficie caliente.
- Pantalla digital de códigos de error.
- Conjunto cerrado que garantiza una vida útil prolongada.