Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de aluminio Reacti-Block™
Configure el módulo Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ con bloques de aluminio intercambiables con una gran variedad de configuraciones de orificios para viales y tubos.
Marca: Thermo Scientific™ TS-18801
167.20 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
Configure su módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ con estos bloques de aluminio intercambiables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones de orificios, admiten casi cualquier tamaño de vial de reacción pequeña Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, tubo de ensayo o tubo de microcentrífuga. Los bloques reactivos están fabricados con una aleación de aluminio para lograr una conductividad térmica óptima y contienen un bulbo de termómetro. Muchos bloques son compatibles con el evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
14 mm | |
Viales Reacti-Vial de 0,3 mL o 1 mL | |
Reacti-Block A-1 |
Admite viales reactivos de 13 x 0,3 mL o 1 mL; 13 orificios (14 mm de diámetro x 23 mm de profundidad) | |
Aleación de aluminio |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.