Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de aluminio Reacti-Block ™
Código de producto. 11537490 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Bloque de reacción C-1
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block F
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Descripción:
Admite 17 tubos de ensayo de microcentrífuga; 17 orificios (11 mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite tubos de ensayo de 13 x 13mm de diámetro; 13 orificios (14mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite tubos de ensayo de 8 x 20mm de diámetro; 8 orificios (21mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite tubos de ensayo de 9 x 16 mm de diámetro; 9 orificios (17 mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite viales de septum con tapón de rosca de 13 x 3,5 mL; 13 orificios (15 mm de diámetro x 34 mm de profundidad)
Admite viales reactivos de 13 x 0,3 mL o 1 mL; 13 orificios (14 mm de diámetro x 23 mm de profundidad)
Admite viales reactivos de 8 x 10 mL; 8 orificios (25 mm de diámetro x 46 mm de profundidad)
Admite viales reactivos de 9 x 3 mL o 5 mL; 9 orificios (21 mm de diámetro x 32 mm de profundidad)
Capacidad para 16 Reacti-Vials de 0,1 mL; 16 orificios (12 mm de diámetro x 21 mm de profundidad)
Capacidad para 6 Reacti-Vials de 27,5 mL; 6 orificios (28,5 mm de diámetro x 70 mm de profundidad)
Capacidad para 9 Reacti-Vials de 0,1 mL; 9 orificios (12 mm de diámetro x 21 mm de profundidad)
Capacidad para tubos de vacío de 4 x 18 mL; 4 orificios (19 mm de diámetro x 64 mm de profundidad)
Capacidad para tubos de vacío de 8 x 6 mL; 8 orificios (10 mm de diámetro x 64 mm de profundidad)
Vacíos y sin orificios (para perforación personalizada) de 5,1 cm de altura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11537490
Marca: Thermo Scientific™ TS18802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Configure el módulo Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ con bloques de aluminio intercambiables con una gran variedad de configuraciones de orificios para viales y tubos.
Configure su módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ con estos bloques de aluminio intercambiables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones de orificios, admiten casi cualquier tamaño de vial de reacción pequeña Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, tubo de ensayo o tubo de microcentrífuga. Los bloques reactivos están fabricados con una aleación de aluminio para lograr una conductividad térmica óptima y contienen un bulbo de termómetro. Muchos bloques son compatibles con el evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 21 mm
Descripción Admite viales reactivos de 9 x 3 mL o 5 mL; 9 orificios (21 mm de diámetro x 32 mm de profundidad)
Material Aleación de aluminio
Para utilizar con (equipo) Viales Reacti-Vial de 3 mL o 5 mL
Tipo Reacti-Block B-1
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.