Learn More
Thermo Scientific™ Módulos de calentamiento y agitación Reacti-Therm™
Código de producto. 11531064 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Módulo de calefacción Triple-Block
Módulo de calefacción de un solo bloque
Módulo de calentamiento y agitación Triple-Block
Módulo de calentamiento y agitación de un solo bloque
Sonda de temperatura remota
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11531064
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ TS18824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo la derivatización y otras reacciones a pequeña escala de forma fiable y sencilla.
Lleve a cabo derivatizaciones y otras reacciones a pequeña escala de forma fácil y fiable gracias al módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Este módulo tiene calentadores de bloque seco que proporcionan un calentamiento uniforme y estable entre 10 y 200 °C. El calentador/agitador Reacti-Therm está disponible en cuatro modelos: bloque único y bloque triple y con capacidad de solo calor o calor y agitación. Este versátil sistema es compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables, para pequeñas muestras en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones ideales
  • Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
  • Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC
  • Hidrólisis de proteínas y reacciones de hidrólisis por vacío para análisis de aminoácidos por HPLC
Características adicionales
  • Pantalla LED: ajuste la pantalla digital con el termómetro integrado para calibrar el valor de referencia de temperatura
  • Diseño modular: alterne viales y bloques de aluminio; conecte un colector de evaporador compatible
  • Cuatro modelos: tamaños de bloque triple y de bloque único con capacidad de solo calor o calor y agitación
  • Opción de control de temperatura integrado mediante sonda de temperatura remota, un accesorio opcional que permite regular la temperatura de los pocillos del bloque o los viales de muestra reales
Completo sistema de derivatización de muestras Reacti-Therm
El sistema de derivatización puede combinar calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación.
  • Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
  • Módulo evaporador Reacti-Vap
  • Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Módulo de calefacción Triple-Block
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.