Learn More
Thermo Scientific™ Termómetros Reacti-Therm™
Código de producto. 11537510 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 100 °C
De 0 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11537510
Marca: Thermo Scientific™ TS18914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos termómetros para medir la temperatura en los calentadores de bloque seco del módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
Mida la temperatura en los calentadores de bloque seco del módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ y otros equipos de laboratorio con los termómetros Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Los termómetros están libres de mercurio y llenos de alcohol para una mayor seguridad. El revestimiento de PTFE garantiza que el vidrio sea impermeable a los materiales corrosivos. Están disponibles en dos rangos de temperatura diferentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Termómetro
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (equipo) Calentadores de bloque seco y otros instrumentos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.