Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto para el evaporador Reacti-Vap™
Mantenga y amplíe la vida útil del módulo evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ con estas piezas de repuesto de calidad.
Marca: Thermo Scientific™ TS-18782
177.24 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Mantenga y amplíe la vida útil del módulo evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ con estas piezas de repuesto de calidad.
Especificaciones
Evaporadores Reacti-Vap | |
64 mm | |
Pack de 9 | |
Kit de tubos de repuesto (tubos y tapones) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.