Learn More
Thermo Scientific™ Evaporadores Reacti-Vap™
Añada evaporación al módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ para la derivatización u otras reacciones a pequeña escala.
1585.00€ - 1933.47€
Especificaciones
Tipo de producto | Evaporador |
---|---|
Temperatura (métrico) | Ambiente de 10 °C a 200 °C |
Código de producto | Marca | Puertos | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Puertos | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11541064
|
Thermo Scientific™
TS-18825 |
9 puertos | Módulos Reacti-Therm de bloque único |
1585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11551064
|
Thermo Scientific™
TS-18826 |
27 puertos | Módulos Reacti-Therm de bloque triple |
1933.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Realice una evaporación sencilla y eficaz con los evaporadores Thermo Scientific Reacti-Vap. Este colector de gas mecanizado con precisión realiza la entrega simultánea o por separado de gas presurizado no reactivo a muestras en el módulo Thermo Scientific Reacti-Vap Therm. El evaporador se conecta simplemente al módulo Reacti-Therm. El cabezal de evaporación se inclina hacia atrás para facilitar el acoplamiento y la extracción de la aguja.
Las agujas con revestimiento de PTFE están disponibles para aplicaciones que utilizan ácidos fuertes. Cada aguja Reacti-Vap tiene un cono Luer-Lok™ para garantizar una fijación a prueba de fugas a los evaporadores Reacti-Vap. Las agujas están disponibles en longitudes de 4 y 6 in. Las agujas con revestimiento de PTFE Reacti-Vap, hechas exclusivamente para su uso en evaporadores Reacti-Vap, son agujas de extremo romo, calibre 19 y acero inoxidable que reducen la contaminación cruzada y la corrosión cuando se evaporan los disolventes que contienen ácidos fuertes
Aplicaciones ideales- Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
- Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC.
El completo sistema de derivatización combina calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación. El sistema consta de los siguientes elementos (se venden por separado):
- Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
- Módulo evaporador Reacti-Vap
- Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
Especificaciones
Evaporador | |
Ambiente de 10 °C a 200 °C |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.