Learn More
Thermo Scientific™ Viales de reacción de vidrio pequeños Reacti-Vial™
Código de producto. 11507350 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 mL
0,3 mL
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 11507350
Marca: Thermo Scientific™ TS13097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™.
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™. El cono interno facilita la manipulación de muestras pequeñas en estos prácticos viales. La pared extragruesa de vidrio amplía la muestra, lo que hace que estos viales sean la opción idónea para observar reacciones químicas. Los viales Reacti-Vial están disponibles en una gran variedad de tamaños de vidrio transparente y ámbar, y se suministran con tapones de rosca de apertura superior Thermo Scientific™ y discos de PTFE/caucho.
Los viales de reacción pequeños Reacti-Vial™ son ideales para:?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Aislamiento de residuos
  • ?non-ascii?
  • Preparación de derivados
  • ?non-ascii?
  • Máxima recuperación de muestras
  • ?non-ascii?
  • Protección frente a humedad
  • ?non-ascii?
  • Almacenamiento de muestras
  • ?non-ascii?
  • Precipitaciones
  • ?non-ascii?
  • Centrifugaciones
  • ?non-ascii?
  • Evaporación de disolventes
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1 mL
Septo PTFE/Rubber
Estilo de rosca Interno
Línea de productos Reacti-Vial
Volumen total (métrico) 1 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 12/paq.
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo Vial
Tamaño del tapón 13-425
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.