Learn More
Thermo Scientific™ Viales de reacción de vidrio pequeños Reacti-Vial™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™.
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™. El cono interno facilita la manipulación de muestras pequeñas en estos prácticos viales. La pared extragruesa de vidrio amplía la muestra, lo que hace que estos viales sean la opción idónea para observar reacciones químicas. Los viales Reacti-Vial están disponibles en una gran variedad de tamaños de vidrio transparente y ámbar, y se suministran con tapones de rosca de apertura superior Thermo Scientific™ y discos de PTFE/caucho.
- ?non-ascii?
- Aislamiento de residuos ?non-ascii?
- Preparación de derivados ?non-ascii?
- Máxima recuperación de muestras ?non-ascii?
- Protección frente a humedad ?non-ascii?
- Almacenamiento de muestras ?non-ascii?
- Precipitaciones ?non-ascii?
- Centrifugaciones ?non-ascii?
- Evaporación de disolventes ?non-ascii?
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Septo | PTFE/Rubber |
| Estilo de rosca | Interno |
| Línea de productos | Reacti-Vial |
| Volumen total (métrico) | 10 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |
| Cantidad | 12/paq. |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.