Learn More
Greiner Bio-One Tubos de reacción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los tubos de reacción Greiner Bio-One™ soportan temperaturas de - 80 a + 121 °C.
Marca:  Greiner Bio-One 616201
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11826913
  • 19.20€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin metales pesados
  • Desechables
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C durante 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adjuntas
1,5 ml
Polipropileno
Cónico
Translúcido
Paquete de 500
18000 × g: rotor de ángulo fijo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Greiner Bio-One Tubos de reacción > Capacidad: 1,5 ml; tapón: Adjuntas