Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi HY
Código de producto. 12987160 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12987160
Marca: Cytiva 25660324
El kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con un rendimiento de 40 a 60++g a partir de cantidades de nanogramos de una muestra de ADN.
El kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra forma parte de la familia de productos de la polimerasa de ADN Phi29 de Cytiva.
  • Amplificación representativa de todo el genoma.
  • Polvo compacto liofilizado preformulado y predispensado para una sola dosis, para preparar la reacción rápidamente y obtener mayor reproducibilidad.
  • Protocolo rápido y sencillo de automatización fácil; no se requiere termociclador.
  • El envío y el almacenamiento a temperatura ambiente proporcionan un acceso fácil y reducen la huella de carbono.
  • Produce ADN de alta calidad (por ejemplo, para genotipado de alto rendimiento y archivo de ADN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Guarde el kit a temperatura ambiente. Una vez abierto, vuelva a sellar por completo la bolsa que contiene los pasteles del kit de amplificación de ADN de Ready-to-Go GenomiPhi V3. Para garantizar la máxima vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda el almacenamiento en un desecador. Almacenar los recons
Descripción El kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con un rendimiento de 40 a 60 μg a partir de cantidades de nanogramos de una muestra de ADN.
Para utilizar con (aplicación) Amplificación de ADN genómico
Incluye 1 x 2,6 ml 2X tampón de desnaturalización, 3 tiras de 8 pocillos pasteles GenomiPhi HY Ready-to-Go™, 1 x ADN de control por vial, 12 tiras de 8 tapones abombados
N.º de reacciones 24
Tipo de producto Kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra 24 reacciones
Tamaño > 10 kb
Tiempo de prueba 4 h