Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi HY
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra forma parte de la familia de productos de la polimerasa de ADN Phi29 de Cytiva.
- Amplificación representativa de todo el genoma.
- Polvo compacto liofilizado preformulado y predispensado para una sola dosis, para preparar la reacción rápidamente y obtener mayor reproducibilidad.
- Protocolo rápido y sencillo de automatización fácil; no se requiere termociclador.
- El envío y el almacenamiento a temperatura ambiente proporcionan un acceso fácil y reducen la huella de carbono.
- Produce ADN de alta calidad (por ejemplo, para genotipado de alto rendimiento y archivo de ADN).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Guarde el kit a temperatura ambiente. Una vez abierto, vuelva a sellar por completo la bolsa que contiene los pasteles del kit de amplificación de ADN de Ready-to-Go GenomiPhi V3. Para garantizar la máxima vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda el almacenamiento en un desecador. Almacenar los recons |
| Descripción | El kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con un rendimiento de 40 a 60 μg a partir de cantidades de nanogramos de una muestra de ADN. |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplificación de ADN genómico |
| Incluye | 1 x 2,6 ml 2X tampón de desnaturalización, 3 tiras de 8 pocillos pasteles GenomiPhi HY Ready-to-Go™, 1 x ADN de control por vial, 12 tiras de 8 tapones abombados |
| N.º de reacciones | 24 |
| Tipo de producto | Kit de amplificación de ADN GenomiPhi HY Ready-To-Go illustra 24 reacciones |
| Tamaño | > 10 kb |
| Tiempo de prueba | 4 h |