Learn More
Invitrogen™ Suero de caballo normal de 2,5 % ReadyProbes™ (1X)
Bloqueador no específico listo para su uso en experimentos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC) e inmunofluorescencia (IF)
Marca: Invitrogen™ R37625
111.15 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El suero de caballo normal ReadyProbes 2,5 % es un bloqueador no específico listo para su uso en experimentos de inmunohistoquímica (IHC), en inmunocitoquímica (ICC) y de inmunofluorescencia (IF), generalmente cuando se usa un anticuerpo secundario de caballo o burro.
- La incubación de células / tejidos con suero diluido de las mismas especies o especies similares que la del huésped del anticuerpo secundario suele reducirla unión no específica.
- Basta con cubrir la sección de tejido o las células con unas gotas de suero de caballo normal ReadyProbes 2,5 % e incubar entre 30 y 60 minutos a temperatura ambiente.
- El suero de caballo normal de 2,5 % ReadyProbes también se puede utilizar para diluir anticuerpos primarios y secundarios.
- El suero de caballo normal de 2,5 % ReadyProbes se proporciona como reactivo listo para su uso sin necesidad de dilución o preparación adicional.
- El suero se recoge de animales adultos sanos y se trata con calor, se centrifuga y se filtra. A continuación, se comprueba la reactividad cruzada mediante un inmunoensayo correspondiente.
- El suero se diluye al 2,5 % (v/v) en tampón, con un 0,08 % de azida sódica añadida como conservante.
Specifications
Se suministra como solución de 50 ml con una concentración lista para su uso (1X) en un frasco cuentagotas de plástico transparente. Almacenar de 2–8 °C. Cuando se almacena como se indica, el producto se puede utilizar durante 6 meses tras su recepción. |
|
Líquido | |
50 mL | |
Reactivo de bloqueo |
Caballo | |
Suero de caballo | |
ReadyProbes™ | |
Temperatura ambiente o hielo húmedo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction