Learn More
Invitrogen™ Solución de bloqueo de avidina/biotina ReadyProbes™ (1X)
Bloquea la biotina endógena, los receptores de biotina y los sitios de unión de la avidina presentes en muchos tipos de tejidos, reduciendo la señal de fondo en los procedimientos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e hibridación in situ (ISH).
Marca: Invitrogen™ R37627
Detalles adicionales : Peso : 0.01440kg
Descripción
- La solución de bloqueo de biotina / avidina ReadyProbes bloquea la biotina endógena, los receptores de biotina y los puntos de unión de la avidina presentes en muchos tipos de tejidos, reduciendo la señal de fondo en procedimientos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e hibridación in situ (ISH).
- Esta solución de dos componentes (una solución de bloqueo de la avidina y una solución de bloqueo de la biotina) se suministra en un formato listo para su uso: tan solo se debe añadir unas gotas del componente de avidina e incubar durante 15 minutos, luego lavar y repetir con el componente de biotina.
- La solución de bloqueo de biotina / avidina ReadyProbes se utiliza después del bloqueo de células y tejidos con una solución de bloqueo no específica estándar (por ejemplo, suero diluido), pero antes del paso de anticuerpos primarios.
Especificaciones
Solución de bloqueo de avidina/biotina | |
ReadyProbes™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
1 kit | |
Un kit que contiene 18 ml de cada solución lista para su uso (1 X) de avidina (componente A) y biotina (componente B) en dos frascos cuentagotas de LDPE transparentes. Almacenar a 2–8 °C. Cuando se almacena como se indica, el producto se puede utilizar durante 6 meses después de su recepción. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.