Learn More
Solución de reactivo de Fehling B, Chem Lab™
Código de producto. 11999192
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 11999192
Marca: Chem-Lab CL02.0602.1000
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Composición 352 g C4H4O6KNa.4H2O + 100 g NaOH / l H2O
Densidad 1.24g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Olor Odorless
pH >12
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fehling B reactivo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium potassium tartrate, sodium hydroxide