missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Frasco, cuello estrecho, ámbar, en vidrio cal-soda, cuello con esmerilado normalizado
151.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
- Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
- Todos los componentes de vidrio
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de sólidos higroscópicos, granulados y polvos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles y químicos; Almacenamiento de líquidos, polvos y gránulos higroscópicos |
Incluye | Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 52 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'