Learn More
DWK Life Sciences Frasco, cuello ancho, en vidrio cal-soda, cuello con esmerilado normalizado
150.10 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Todos los componentes de vidrio
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de líquidos higroscópicos, polvos y gránulos |
Incluye | Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 44 mm |