Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivos, cuello ancho en vidrio sodocálcico transparente, cuello de junta cónica esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Todos los componentes de vidrio
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de líquidos higroscópicos, polvos y gránulos |
Incluye | Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 86 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de reactivos, cuello ancho en vidrio sodocálcico transparente, cuello de junta cónica esmerilada estándar >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido