Learn More
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 3 (5X)
5X Concentrated 25% Tween 20 solution in PBS for DuoSets
Marca: R&D Systems™ DY004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
10 vials (21mL/vial) of a 25% Tween 20 solution in PBS. The reagent diluent will require additional components for some DuoSets. Refer to the product-specific package. insert for more information.
Especificaciones
ELISA | |
10 x 21 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 3 (5X) > 5X; 10x21mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido