Descripción
- Los reactivos se mantienen a menos de 5 °C durante aproximadamente 3 horas
- La solución sin hielo elimina el riesgo de contaminación por baños de hielo complicados
- Apilable, ahorra espacio cuando se guarda en el congelador o en la mesa de trabajo
- El diseño simétrico del refrigerador permite montar depósitos de reactivos en cualquier dirección
- La mezcla no tóxica de agua y agente bacteriostático se enfría y se congela rápidamente
- Con polipropileno fabricado con soldadura por sonido, que garantiza un diseño sin fugas
- No está indicado para esterilizar en autoclave, no lo utilice con nitrógeno líquido
- Reutilizable
- Garantía de dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reservoir Chiller |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Morado & azul |
| Descripción | Chiller del depósito de reactivos |
| El dispositivo tiene | Depósitos de reactivos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 50 y 55 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivo |
| Para utilizar con (equipo) | Depósitos de reactivos |
| Incluye | Chiller |
| Mostrar más |