Learn More
Fisherbrand™ Chiller del depósito de reactivos
El chiller de depósitos es una forma no tóxica y sin hielo de prolongar el período de trabajo y preservar la integridad de los reactivos sensibles a la temperatura.
Marca: Fisherbrand™ 120734F
Descripción
- Los reactivos se mantienen a menos de 5 °C durante aproximadamente 3 horas
- La solución sin hielo elimina el riesgo de contaminación por baños de hielo complicados
- Apilable, ahorra espacio cuando se guarda en el congelador o en la mesa de trabajo
- El diseño simétrico del refrigerador permite montar depósitos de reactivos en cualquier dirección
- La mezcla no tóxica de agua y agente bacteriostático se enfría y se congela rápidamente
- Con polipropileno fabricado con soldadura por sonido, que garantiza un diseño sin fugas
- No está indicado para esterilizar en autoclave, no lo utilice con nitrógeno líquido
- Reutilizable
- Garantía de dos años
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Chiller del depósito de reactivos | |
Polipropileno | |
Reactivo | |
Chiller | |
1 | |
2 años | |
6 x 3,5 x 1,75 in | |
15 cm | |
14,30 cm | |
4,3 cm | |
0,14 kg |
Azul | |
Depósitos de reactivos | |
100 ml | |
Depósitos de reactivos | |
120734F | |
Rectangulares | |
6 x 3,5 in | |
6 in | |
5,70 in | |
1,75 in | |
0,31 lb |
Título del producto
Fisherbrand™ Chiller del depósito de reactivos > Volumen (métrico): 100 ml; color: Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido