Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos
GREENER_CHOICE
Elija estos depósitos de reactivos, diseñados para ofrecer una variedad de soluciones que se adaptan a todos sus procedimientos de pipeteo.
Marca:  Thermo Scientific™ 95128095
160.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11475748
  • 317.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La gama de depósitos de reactivos Thermo Scientific™ ofrece una amplia variedad de soluciones para adaptarse a cualquier proceso de pipeteo.
La innovación va más allá de nuestros pipeteadores y puntas. Incluso nuestros depósitos de reactivos han sido diseñados para proporcionar soluciones adaptadas a sus procedimientos, en lugar de al contrario. Hay cuatro tipos de depósitos disponibles, de 25 ml, de 25 ml con divisor, de 100 ml y un depósito de poliestireno desechable de 75 ml.
Características:
  • Estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
  • Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito
  • Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
  • Base extra ancha que añade rigidez y estabilidad al depósito y evita los derrames
  • El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en un máximo de ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado. Se maximiza la recuperación cuando solo se utiliza un canal y una pequeña cantidad de reactivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliestireno
Depósito de reactivo con divisor
25 ml
No estéril
10 bolsas de 10
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2422212 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/11/2024 Catalog Number95128095
Número de lote2335612 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/10/2024 Catalog Number95128095
Número de lote2414312 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/10/2024 Catalog Number95128095
Número de lote2327912 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/02/2024 Catalog Number95128095
Número de lote2315112 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/09/2023 Catalog Number95128095
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.
    Promo Code: 25076
    Expires2025-06-30
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.