missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer Reagents and Standards

Código de producto. 15904267
Click to view available options
Tipo:
Estándar de calibración de analizador de sílice
Reactivos y estándar
Tamaño de la unidad:
0.50 litro
1 set
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15904267

Marca: Thermo Scientific™ 223020

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer.

Ensure you have the reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer. Reagents kit contains all three reagents required for operation, and calibration standards available in individual bottles. For use with the Orion 2230XP Silica Analyzer.

Garantía: fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 0,5 L
Descripción Patrón de calibración de 200 ppb
Tipo Estándar de calibración de analizador de sílice
Intervalos de medición 200 ppb
Cantidad 0,5 L

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado