Learn More
Heidolph™ Matraces receptores
For use with rotary evaporators
71.75€ - 1460.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Tipo | Matraz receptor |
Centro de número de junta cónica estándar | 35/20 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10005791
|
Heidolph™
514-82000-00 |
250 mL |
71.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10660113
|
Heidolph™
514-83000-00 |
500 mL |
76.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10249601
|
Heidolph™
514-84000-00 |
1000 mL |
83.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10030972
|
Heidolph™
15-300-004-11 |
10 L |
1460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con S 35/20
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Matraz receptor | |
35/20 |