Learn More
UVP Lámpara UV recargable
289.00€ - 505.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Lámpara UV recargable |
---|---|
Vataje | 6 W |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 249 x 76 x 140 mm |
Altura (métrico) | 140 mm |
Longitud (métrico) | 249 mm |
Código de producto | Marca | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12005340
|
UVP
95-0181-02 |
365/254 nm |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708241
|
UVP
95-0187-02 |
254 nm |
430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11798221
|
UVP
95-0186-02 |
365 nm |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Lámpara UV recargable | |
249 x 76 x 140 mm | |
249 mm |
6 W | |
140 mm | |
76 mm |